Learn More
4'-Hidroxi Flurbiprofeno, TRC
Código de producto. 30133616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133616 50 mg 50 miligramos
30008693 5 mg 5 miligramos
30003868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94244050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52807-12-2
Fórmula molecular C15 H13 F O3
Peso molecular (g/mol) 260.26
Sinónimo 4'-Hydroxy Flurbiprofen
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)fenil]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Flurbiprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO3/c1-9(15(18)19)11-4-7-13(14(16)8-11)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9,17H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0849
Porcentaje de pureza >95%