Learn More
4-hidroxi Florasulam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Florasulam |
| CAS | 886844-32-2 |
| Fórmula molecular | C12 H8 F3 N5 O4 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-OH-phenyl-florasulam, [1,2,4]Triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, N-(2,6-difluoro-4-hydroxyphenyl)-8-fluoro-5-methoxy-, N-(2,6-Difluoro-4-hydroxyphenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8F3N5O4S/c1-24-12-16-4-8(15)10-17-11(18-20(10)12)25(22,23)19-9-6(13)2-5(21)3-7(9)14/h2-4,19,21H,1H3 |
| SMILES | COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cc(O)cc3F |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-difluoro-4-hidroxifenil)-8-fluoro-5-metoxi-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 375.283 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.025 |