Learn More
4-hidroxiflecainida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| CAS | 152171-74-9 |
| Fórmula molecular | C17 H20 F6 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, Benzamide, 4-hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, (±)-, 4-Hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, (RS)-4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 4-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 4-Hydroxy Flecainide, Flecainide Acetate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20F6N2O4/c18-16(19,20)8-28-13-6-12(26)14(29-9-17(21,22)23)5-11(13)15(27)25-7-10-3-1-2-4-24-10/h5-6,10,24,26H,1-4,7-9H2,(H,25,27) |
| SMILES | Oc1cc(OCC(F)(F)F)c(cc1OCC(F)(F)F)C(=O)NCC2CCCCN2 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-N-(piperidin-2-ilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 430.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.1327 |