Learn More
4-Hidroxi Felbamato, TRC
Código de producto. 30394970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394970 10 mg
30391069 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94247010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109482-28-2
Fórmula molecular C11H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 254.24
Sinónimo 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3-propanediyl Dicarbamate, W 2986
Nombre IUPAC [3-carbamoiloxi-2-(4-hidroxifenil)propilo] carbamato
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Felbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O5/c12-10(15)17-5-8(6-18-11(13)16)7-1-3-9(14)4-2-7/h1-4,8,14H,5-6H2,(H2,12,15)(H2,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0903