Learn More
4-Hidroxi estrona, TRC
Código de producto. 30007822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007822 50 mg 50 miligramos
30006786 10 mg 10 miligramos
18061410 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94195050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3131-23-5
Fórmula molecular C18 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone, 4-Hydroxy estrone
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3,4-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-una
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Estrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569
Porcentaje de pureza >95%