Learn More
4-Hidroxi Estrona-d4, TRC
Código de producto. 30406049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406049 10 mg 10 miligramos
30404251 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94195210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81586-98-3
Fórmula molecular C18 2H4 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 290.39
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 4-Hydroxyestrone-(1,2,16,16-D4), 4-Hydroxy Estrone-d4
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-1,2,16,16-tetradeuterio-3,4-dihidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantre-17-one
SMILES [2H]c1c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyestrone 1,2,16,16-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1/i4D,6D,7D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.182
Porcentaje de pureza >95%