Learn More
4-Hidroxi Estrona 1-N7-Guanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Estrone 1-N7-Guanine |
| CAS | 178971-92-1 |
| Fórmula molecular | C23H25N5O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-(3,4-dihydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-trien-1-yl)-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 4-OH-E1-1-N7Gua |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25N5O4/c1-23-7-6-11-10(13(23)4-5-16(23)30)2-3-12-17(11)14(8-15(29)19(12)31)28-9-25-20-18(28)21(32)27-22(24)26-20/h8-11,13,29,31H,2-7H2,1H3,(H3,24,26,27,32)/t10-,11+,13+,23+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)CCC4=C3C(=CC(=C4O)O)N5C=NC6=C5C(=O)N=C(N6)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-[(8R,9S,13S,14S)-3,4-dihidroxi-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]-3H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 435.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.1907 |