Learn More
4-Hidroxi Estrona 1-N3-Adenina, TRC
Código de producto. 30402692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402692 5 mg
30400276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9421105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488841-24-3
Fórmula molecular C23H25N5O3
Peso molecular (g/mol) 419.48
Sinónimo 1-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-3,4-dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 4-OH-E1-1-N3Ade
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)CCC4=C3C(=CC(=C4O)O)N5C=NC(=C6C5=NC=N6)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Estrone 1-N3-Adenine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O3/c1-23-7-6-12-11(14(23)4-5-17(23)30)2-3-13-18(12)15(8-16(29)20(13)31)28-10-27-21(24)19-22(28)26-9-25-19/h8-12,14,24,29,31H,2-7H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12+,14+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1957