Learn More
4-Hidroxi Estradiol 1-N7-Guanina, TRC
Código de producto. 30392878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392878 10 mg
30391083 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94211510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178971-91-0
Fórmula molecular C23H27N5O4
Peso molecular (g/mol) 437.49
Sinónimo 2-Amino-1,7-dihydro-7-[(17β)-3,4,17-trihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-1-yl]-6H-purin-6-one, 4-OH-E2-1-N7Gua
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3C(=CC(=C4O)O)N5C=NC6=C5C(=O)N=C(N6)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Estradiol 1-N7-Guanine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N5O4/c1-23-7-6-11-10(13(23)4-5-16(23)30)2-3-12-17(11)14(8-15(29)19(12)31)28-9-25-20-18(28)21(32)27-22(24)26-20/h8-11,13,16,29-31H,2-7H2,1H3,(H3,24,26,27,32)/t10-,11+,13+,16+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2063