Learn More
4-Hidroxi Estradiol 1-N3-Adenina, TRC
Código de producto. 30394014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394014 1 mg
30393516 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9421001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 428506-88-1
Fórmula molecular C23H27N5O3
Peso molecular (g/mol) 421.49
Sinónimo (17β)-1-(6-Amino-3H-purin-3-yl)estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol, 4-OH-E2-1-N3Ade
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-1-(6-aminopurina-3-il)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fentrantreno-3,4,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3C(=CC(=C4O)O)N5C=NC(=C6C5=NC=N6)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Estradiol 1-N3-Adenine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N5O3/c1-23-7-6-12-11(14(23)4-5-17(23)30)2-3-13-18(12)15(8-16(29)20(13)31)28-10-27-21(24)19-22(28)26-9-25-19/h8-12,14,17,29-31H,2-7,24H2,1H3/t11-,12+,14+,17+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2114