Learn More
4-Hidroxi-Duloxetina, TRC
Código de producto. 30011780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011780 10 mg 10 miligramos
30010851 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94180010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 662149-13-5
Fórmula molecular C18 H19 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 313.41
Sinónimo 1-Naphthalenol, 4-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-, 4-[(1S)-3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenol, (S)-N-Methyl-3-(4-hydroxynaphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine, 4-Hydroxy Duloxetine, 4-Hydroxyduloxetine, (S)-4-Hydroxyduloxetine
Nombre IUPAC 4-[(1S)-3-(metilamino)-1-tiofeno-2-ilpropoxi]naftalen-1-ol
SMILES CNCC[C@H](Oc1ccc(O)c2ccccc12)c3cccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Duloxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO2S/c1-19-11-10-17(18-7-4-12-22-18)21-16-9-8-15(20)13-5-2-3-6-14(13)16/h2-9,12,17,19-20H,10-11H2,1H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1136
Porcentaje de pureza >95%