Learn More
4'-Hidroxi Diclofenaco, TRC
Código de producto. 18094010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094010 1 mg 1 miligramo
18003320 10 mg 10 miligramos
18042010 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18094010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8252251MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64118-84-9
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 312.15
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac, Diclofenac-4-hydroxy, 4'-Hydroxy Diclofenac
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloro-4-hidroxianilino)feniloacético ácido fenilacético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxydiclofenac
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0116
Porcentaje de pureza >95%