Learn More
4'-Hidroxi Diclofenaco-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxy Diclofenac-D4 |
| CAS | 254762-27-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H7 Cl2 N O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]- (9CI), 6-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-3,4,5,6-D4, Diclofenac-4-hydroxy-d4, 4'-Hydroxy Diclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-d4 (phenyl-d4-acetic) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dicloro-4-hidroxianilino)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 316.17 |
| Mostrar más |