Learn More
4'-Hidroxi Diclofenaco-13C6 (Contiene 3% sin marcar), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxydiclofenac-13C6 |
| CAS | 1189656-64-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | ^13^C6C8H11NO3Cl2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[6-(2,6-Dichloro-4-hydroxy-anilino)(1,2,3,4,5,6-13C_6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]acetic Acid, 4'-Hydroxy-Diclofenac, 4'-Hydroxy-Diclofenac (1,2,3,4,5,6-13C), 4'-Hydroxy Diclofenac-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,12+1 |
| SMILES | OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 318.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.0317 |
| Mostrar más |