Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-4-Hidroxi-D-fenilglicina, 98+ %
Código de producto. 11317176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317176 25 g 25 g
11307176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317176 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L07190.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
(-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (-)-4-hidroxi-D-fenilglicina se utiliza como un intermediario de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/L a 20 °C) y 1 mol/l de HCl.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22818-40-2
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00004262
Clave InChI LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
Nombre IUPAC Ácido acético(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2210998
Información de solubilidad Soluble in water (5g/L at 20°C) and 1 mol/l HCl.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Rotación óptica −156° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%