Learn More
4-Hidroxi-D-(-)-2-fenilglicina, TRC
Código de producto. 30134845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134845 10 g 10 g
17974365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94925010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22818-40-2
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Sinónimo (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Cefadroxil Monohydrate Imp. A (EP), Amoxicillin Trihydrate Imp. I (EP), Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, (R)-, Glycine, 2-(p-hydroxyphenyl)-, D- (8CI), (αR)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, (2R)-2-Azaniumyl-2-(4-hydroxyphenyl)acetate, (R)-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (R)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, D-(-)-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, D-(-)-4-Hydroxyphenylglycine, D-(-)-Amino(4-hydroxyphenyl)acetic acid, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine, D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, D-(-)-α-Amino-4-hydroxyphenylacetic acid, D-(-)-α-Amino-p-hydroxyphenylacetic acid, D-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, D-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetic acid, D-4-Hydroxyphenylglycine, D-p-Hydroxyphenylglycine, D-α-Amino-4-hydroxyphenylacetic acid, D-α-Amino-p-hydroxyphenylacetic acid, D-α-p-Hydroxyphenylglycine, p-Hydroxy-(R)-phenylglycine, p-Hydroxy-D-phenylglycine
Nombre IUPAC Ácido acético(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-alpha-(4-Hydroxy-phenyl)glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582
Porcentaje de pureza >95%