Learn More
4-hidroxicumarina, TRC
Código de producto. 30395911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395911 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9248701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Fórmula molecular C9 H6 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Warfarin Sodium Imp. B (EP), 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0317