Learn More
4-Hidroxi-Cumarina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Coumarin-d4 |
| CAS | 106754-18-1 |
| Fórmula molecular | C9H2D4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d4, 4-Coumarinol-d4, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d4, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one-d4, 4-Hydroxy-2H-chromen-2-one-d4, 4-Hydroxychromen-2-one-d4, 4-Hydroxycoumariin-d4, 4-Hydroxycoumarin-d4, Benzotetronic Acid-d4, NSC 11889-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=CC(=O)Oc2c1[2H])O |
| Nombre IUPAC | 5,6,7,8-tetradeuterio-4-hidroxicromo-2-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0568 |