Learn More
4-Hidroxiclofeno, TRC
Código de producto. 30011964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011964 1 mg 1 miligramo
30003620 10 mg 10 miligramos
30006753 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9184051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79838-51-0
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 421.96
Sinónimo 4-[2-Chloro-1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylethenyl]phenol
Nombre IUPAC 4-[2-cloro-1-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-vinilofenol
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-clomiphene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(4-2)18-19-30-24-16-12-21(13-17-24)25(20-10-14-23(29)15-11-20)26(27)22-8-6-5-7-9-22/h5-17,29H,3-4,18-19H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1809
Porcentaje de pureza >95%