Learn More
4'-Hidroxi Clofentezina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clofentezine-4-hydroxy |
| CAS | 107573-61-5 |
| Fórmula molecular | C14 H8 Cl2 N4 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-chloro-4-[6-(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazin-3-yl], 1,2,4,5-Tetrazine, phenol deriv., 3-Chloro-4-[6-(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazin-3-yl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Cl2N4O/c15-11-4-2-1-3-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-5-8(21)7-12(10)16/h1-7,21H |
| SMILES | Oc1ccc(c(Cl)c1)c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-[6-(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazin-3-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 319.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0075 |