Learn More
Éster metílico del ácido 4-hidroxi-bencenobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-benzenebutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22320-10-1 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(p-Hydroxyphenyl)butyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butanoate, Methyl 4-(4-Hydroxyphenyl)butyrate, Methyl Ester 4-Hydroxy Benzene butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-11(13)4-2-3-9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxifenil)butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |