Learn More
Éster 2-(dimetilamino)-2-oxoetílico del ácido 4-hidroxibencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl Ester |
| CAS | 59721-16-3 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-13(2)11(15)8-17-12(16)7-9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6,14H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)acetato de [2-(dimetilamino)-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1001 |