Learn More
4-hidroxi-benzaldehído-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 201595-48-4 |
| Fórmula molecular | C13C6H6O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-hydroxy- (9CI), 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Formylphenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Hydroxybenzaldehyde-13C6 (phenyl-13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| SMILES | O=C[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 128.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0569 |