Learn More
4-Hidroxi-Atorvastatina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30007392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007392 5 mg 5 miligramos
30011167 10 mg 10 miligramos
30009598 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8289605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1276537-18-8
Fórmula molecular C33H33FN2Na2O6
Peso molecular (g/mol) 618.6
SMILES [Na+].[Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccc([O-])cc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxy Atorvastatin, Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35FN2O6/c1-20(2)31-30(33(42)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41/h3-15,20,26-27,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41)/t26-,27-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%