Learn More
4'-Hidroxi Atomoxetina, TRC
Código de producto. 17964875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964875 1 mg 1 miligramo
17954245 10 mg 10 miligramos
17933235 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8025001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 435293-66-6
Fórmula molecular C17 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 271.35
Sinónimo Phenol, 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]-, 3-Methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenol, 4-Hydroxyatomoxetine
Nombre IUPAC 3-metil-4-[(1R)-3-(metilamino)-1-fenilpropoxifenofenol
SMILES CNCC[C@@H](Oc1ccc(O)cc1C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Atomoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1572
Porcentaje de pureza >95%