Learn More
4'-Hidroxi Atomoxetina-d3, TRC
Código de producto. 30403199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403199 1 mg
30394582 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8025021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217686-14-0
Fórmula molecular C17H18D3NO2
Peso molecular (g/mol) 274.37
Sinónimo 4-Hydroxyatomoxetine-d3, 3-Methyl-4-(3-methylamino-d3-1-phenyl-propoxy)-phenol
SMILES CC1=C(O[C@H](CCNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=CC=C2)C=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Atomoxetine-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1761
Porcentaje de pureza >95%