Learn More
4-Hidroxi Alverina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Alverine |
| CAS | 142047-94-7 |
| Fórmula molecular | C20H27NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[3-[Ethyl(3-phenylpropyl)amino]propyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO/c1-2-21(16-6-10-18-8-4-3-5-9-18)17-7-11-19-12-14-20(22)15-13-19/h3-5,8-9,12-15,22H,2,6-7,10-11,16-17H2,1H3 |
| SMILES | CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-[etil(3-fenilpropil)amino]propil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.2093 |