Learn More
4-Hidroxi Alternariol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Alternariol |
| CAS | 959417-21-1 |
| Fórmula molecular | C14 H10 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O6/c1-5-2-9(17)12(18)13-10(5)7-3-6(15)4-8(16)11(7)14(19)20-13/h2-4,15-18H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)c(O)c2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12 |
| Nombre IUPAC | 3,4,7,9-tetrahidroxi-1-metilbenzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.048 |