Learn More
4-hidroxi-alfa1- 6-(2-feniletoxi)hexil]amino]metil]-1,3-bencenodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 94749-02-7 |
| Fórmula molecular | C23 H33 N O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol Xinafoate Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO4/c25-18-21-16-20(10-11-22(21)26)23(27)17-24-13-6-1-2-7-14-28-15-12-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-11,16,23-27H,1-2,6-7,12-15,17-18H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(2-feniletoxi)hexilamino]etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 387.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.241 |