Learn More
4-Hidroxi-Alfa1- 6-(1-metil-3-fenilpropoxy)hexil]amino]metil]-1,3-benzenedimetanol (impureza de salmeterol), TRC
Código de producto. 30134850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134850 25 mg 25 miligramos
17991495 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94817025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108928-81-0
Fórmula molecular C25 H37 N O4
Peso molecular (g/mol) 415.57
Sinónimo 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-, 4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol, 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-phenyl]-2-[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]-amino]ethanol, Salmeterol Related Compound B (USP), Salmeterol Xinafoate Imp. E (EP), GR 58583X, USP Salmeterol Related Compound B, Ph Eur Salmeterol Impurity E, GR 58583X
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutan-2-iloxi)hexilamino]etil]fenol
SMILES CC(CCc1ccccc1)OCCCCCCNCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2723