Learn More
4-hidroxi-alfa-[(metilnitrosoamino)metil]bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-alpha-[(methylnitrosoamino)methyl]benzenemethanol |
| CAS | 1822637-93-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso Synephrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3 |
| SMILES | CN(CC(O)c1ccc(O)cc1)N=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 196.203 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.085 |