Learn More
4-hidroxi-alfa-(1-hidroxiciclohexil)bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-a-(1-hydroxycyclohexyl)benzeneacetonitrile |
| CAS | 918344-20-4 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-9H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-hidroxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1259 |