Learn More
4-hidroxi-alfa-(1-hidroxiciclohexil)bencenoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30396205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30396205 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9428551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-a-(1-hydroxycyclohexyl)benzeneacetonitrile
CAS 918344-20-4
Fórmula molecular C14 H17 N O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-hidroxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 231.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1259