Learn More
4′-hidroxi-7-metoxiflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxy-7-methoxyflavone |
| CAS | 32272-23-4 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-14(18)9-15(20-16(13)8-12)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3 |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC=C13 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)-7-metoxi-4H-cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.07 |