Learn More
4-hidroxi-7-metoxicumarina, TRC
Código de producto. 30403443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403443 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30403443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94627510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Fórmula molecular C10 H8 O4
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-7-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423