Learn More
4-Hidroxi-7-metaxi-6-quinolinecarboxamida, TRC
Código de producto. 30395847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395847 50 mg
30396537 10 mg
30392793 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH21104050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2110414-05-4
Fórmula molecular C11 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 218.209
Sinónimo 4-Hydroxy-7-Methoxyquinoline-6-Carboxamide
Nombre IUPAC 4-hidroxi-7-metoxiquinolina-6-carboxamida
SMILES COc1cc2nccc(O)c2cc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-10-5-8-6(4-7(10)11(12)15)9(14)2-3-13-8/h2-5H,1H3,(H2,12,15)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.069