Learn More
4-Hidroxi-6-(trifluorometil)quinolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418487 1 g 1 g
11428487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18555.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49713-51-1
Fórmula molecular C10H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 213.159
Número MDL MFCD00209673
Clave InChI CEIVPELVRVTMJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl quinolin-4-ol, 4-hydroxy-6-trifluoromethyl quinoline, 6-trifluoromethyl-4-quinolinol, 6-trifluoromethyl quinolin-4 1h-one, 6-trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 4-hydroxy-6-trifluoromethylquinoline, 6-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, 4-quinolinol,6-trifluoromethyl, 4-quinolinol, 6-trifluoromethyl
PubChem CID 2775135
Nombre IUPAC 6-(Trifluorometil)-1H-quinolina-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
Punto de fusión 265°C to 268°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.16
Porcentaje de pureza 98%