Learn More
4-Hidroxi-6-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401569 1 g 1 g
15411569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 6-(trifluorometil)-4-pirimidinol se utiliza como compuesto básico en la síntesis química. También puede usarse en la síntesis de 10-[3-(6-trifluorometil-pirimidin-4-iloxi)-propoxi]-(20S)-camptotecina.
Solubilidad
Solubilidad en metanol (casi transparente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1546-78-7
Fórmula molecular C5H3F3N2O
Peso molecular (g/mol) 164.087
Número MDL MFCD00192530
Clave InChI LVOYSBZJJWPUBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4 3h-one, 6-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 6-trifluoromethyl
PubChem CID 1268071
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-4-ona
SMILES C1=C(NC=NC1=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de fusión 169°C to 171°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 145548
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s