Learn More
Ácido 4-hidroxi-6-(trifluorometoxi)quinolina-3-carboxílico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10585544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10585544 50 g 50 g
10222792 1 g 1 g
10282832 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10585544 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09299EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 175203-86-8
Fórmula molecular C11H6F3NO4
Peso molecular (g/mol) 273.167
Número MDL MFCD00219848
Clave InChI GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-6-(trifluorometoxi)-1H-quinolina-3-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.17
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico