Learn More
4-Hidroxi-6-pentil-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 81017-02-9 |
| Fórmula molecular | C10H14O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-pentyl-, 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-2-3-4-5-9-6-8(11)7-10(12)13-9/h6-7,11H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC1=CC(=CC(=O)O1)O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-6-pentilpiran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0943 |