Learn More
4-hidroxi-6-metilpiran-2-ona, TRC
Código de producto. 30395738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395738 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30395738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952270500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one
CAS 675-10-5
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 500 g
Sinónimo 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
SMILES CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metilpiran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317