Learn More
4'-Hidroxi-6-metilflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404017 1 g 1 g
15414017 5 g 5 g
15424017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30959.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 288401-04-7 | C16H12O3 | 252.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288401-04-7
Fórmula molecular C16H12O3
Peso molecular (g/mol) 252.269
Número MDL MFCD03424432
Clave InChI YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxy-6-methylflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methylchromen-4-one, 6-methyl-4'-hydroxyflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl
PubChem CID 1659442
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenilo)-6-metilcromen-4-ona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-6-methylflavone
Punto de fusión 238°C to 243°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.28
Porcentaje de pureza 97%