Learn More
4-hidroxi-6-metilcumarina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10169122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10169122 1 g Frasco de vidrio 1 g
10536793 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10169122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372870010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13252-83-0 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13252-83-0
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Número MDL MFCD00085738
Clave InChI CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
PubChem CID 54686349
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 261.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo