Learn More
4-Hidroxi-6-metil-3-nitro-2-piridona, + 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10314412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314412 5 g Frasco de vidrio 5 g
10762643 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367820050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4966-90-9
Fórmula molecular C6H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00167612
Clave InChI QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metil-3-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 293.0°C to 296.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.