Learn More
4-Hidroxi-6-metil-3-nitro-2-piridona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408587 25 g 25 g
11498577 5 g 5 g
11418587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19690.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4966-90-9 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
La solubilidad en N,N-DMF da una turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4966-90-9
Fórmula molecular C6H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00167612
Clave InChI QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metil-3-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Punto de fusión >250°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1529425
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.