Learn More
4-hidroxi-6-metil-2-pirona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317786 25 g 25 g
11327786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11457.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675-10-5
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00006641,MFCD18820248
Clave InChI OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metilpiran-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Punto de fusión ∽186°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 113815
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%