Learn More
4-hidroxi-6-metil-2-pirona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11334986 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 11334986 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121560250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Nombre de nota 98%
CAS 675-10-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 189.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6O3
Número MDL MFCD00006641,MFCD18820248
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
Información de solubilidad Solubility in water: 8.60g/L (20°C)
Clave InChI OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metilpiran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 126.11
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.