Learn More
4-Hidroxi-6-metoxiquinolina-2-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30403032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403032 10 mg 10 miligramos
30396492 100 mg -
30388881 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95036310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91092-95-4
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.2
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metaxiquinolina-2-ácido carboxílico
SMILES COc1ccc2nc(cc(O)c2c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-2-carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO4/c1-16-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0532