Learn More
4-Hidroxi-6-metoximetil-2-(metiltio)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723453 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10498012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJF00491EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 68087-13-8
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.229
Número MDL MFCD00052618
Clave InChI OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
PubChem CID 2730176
Nombre IUPAC 6-(metoximetil)-2-metilsulfanil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%