Learn More
4-Hidroxi-6-benziloxicumarina, TRC
Código de producto. 30394838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394838 500 mg
30389053 1 g
30408206 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH829920500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30992-65-5
Fórmula molecular C16 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 268.26
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-fenilmetoxicromen-2-una
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-benzyloxycoumarin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O4/c17-14-9-16(18)20-15-7-6-12(8-13(14)15)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,17H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0736